H2287
Anti-Histone Deacetylase 6 (HDAC6) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CPBHM, Anti-HD6, Anti-JM21, Anti-PPP1R90
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~134 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using RIPA extract of 500 μg of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6.
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using 293T cells expressing recombinant mouse HDAC6 in a chemiluminescent detection system.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC6(10013)
mouse ... Hdac6(15185)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?