H1775
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 90 antibody produced in mouse
clone AC-16, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-EL52, Anti-HEL-S-65p, Anti-HSP86, Anti-HSP89A, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-HSPC1, Anti-HSPCA, Anti-HSPCAL1, Anti-HSPCAL4, Anti-HSPN, Anti-Hsp103, Anti-Hsp89, Anti-Hsp90, Anti-LAP-2, Anti-LAP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AC-16, monoclonal
PM
antigen 88 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
mouse ... Hsp90aa1(15519) , Hsp90ab1(15516)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA. Sigma-Aldrich.com