Documenti fondamentali
GESE2619T210
GE spacers
PVC, white, L × thickness 10.5 mm × 1.O mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Materiali
PVC
white
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva Article No. 80-6150-11
Cytiva SE2619T-2-1,0
Lungh. × spessore
10.5 mm × 1.O mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)