Documenti fondamentali
GERPN2235
Reagente per rilevamento con metodica Western blot ECL Select
Cytiva RPN2235
Sinonimo/i:
chemiluminescent detection reagent, Western blotting detection reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN2235
Descrizione generale
Amersham ECL Select: reagente di rilevamento per metodica Western blot con emissione di segnale estremamente intenso, per l′individuazione dei livelli di proteine da medi a molto bassi.
Amersham ECL Select è un reagente ad alta sensibilità per il rilevamento con metodica Western blot con chemiluminescenza. Grazie all′elevata intensità del segnale, Amersham ECL Select è adatto alle applicazioni di Western blot più complesse e permette di rilevare quantità di proteine estremamente ridotte. I suoi segnali di lunga durata consentono molteplici esposizioni e offrono una comoda finestra temporale tra l′esperimento e l′analisi. I segnali possono essere rilevati con la videocamera CCD o sulla pellicola radiografica.
Amersham ECL Select presenta tipicamente un range dinamico complementare ad Amersham ECL Prime e simile ad Amersham ECL Advance.
Applicazioni
Western blot
Caratteristiche e vantaggi
  • Sensibilità migliorata: produce un′intensità di segnale molto elevata
  • Misurazioni quantitative: range dinamico lineare che consente la quantificazione di livelli di proteine da mediamente a scarsamente abbondanti
  • Funziona con un′ampia varietà di diluizioni di anticorpi, riducendo così la necessità di lunghe operazioni di ottimizzazione
  • Ottimizzato per l′imaging con ImageQuant LAS 4000 (imaging basato su CCD) e compatibile con Amersham Hyperfilm
  • Compatibile con i marcatori di peso molecolare Rainbow e i marcatori per Western blot Amersham ECL DualVue.
  • Ottimizzato per l′uso con le membrane Amersham Hybond-P (PVDF) e compatibile con le membrane Amersham Hybond® ECL (nitrocellulosa)
Componenti
include
Soluzione A (soluzione di Luminol, 50 mL)
Soluzione B (soluzione di perossido, 50 mL)
sufficiente per una membrana da 1000 cm2
confezione completa
per una membrana da 1000 cm2
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protocolli
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.