Documenti fondamentali
WBULP-10ML
Millipore
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Sinonimo/i:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
product name
Substrato della perossidasi di rafano (HRP) Immobilon® ECL UltraPlus, per Western blotting, 10 mL,
Nome Commerciale
Immobilon®
Livello qualitativo
tecniche
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Descrizione generale
Immobilon® ECL UltraPlus offre la massima sensibilità per l'immunorivelazione mediante western blot ed è particolarmente indicato per la rivelazione di bersagli presenti in piccole quantità. Si tratta di un substrato chemiluminescente non isotopico a base di luminol per la perossidasi di rafano (HRP), progettato per la rivelazione chemiluminescente di proteine immobilizzate coniugate con la perossidasi di rafano (HRP). È compatibile sia con le membrane per blotting in PVDF sia con quelle in nitrocellulosa, nonché con i tamponi e i reagenti bloccanti di uso comune.
Componenti
  • Soluzione di esaltatore, 5 mL
  • Soluzione di perossido, 5 mL
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.