GENA934-100UL
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab (from Donkey)
Cytiva NA934-100UL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
Prodotti consigliati
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 100 μL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva NA934-100UL
Colore
Brown (light)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Caratteristiche e vantaggi
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
ECL is a trademark of Cytiva
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)