GE28-9513-80
Nhs Mag Sepharose™
Cytiva 28-9513-80, pack of 4 × 500 μL
Sinonimo/i:
Magnetic Sepharose, NHS Mag Sepharose
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
N-hydroxysuccinimide
Confezionamento
pack of 4 × 500 μL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9513-80
Condizioni di stoccaggio
(2-propanol)
Parametri
Room temperature temp. range
Matrice
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Capacità
8- 14 μmol/mL binding capacity(gel)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)