GE28-9068-37
Hyperfilm™ ECL™
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 100 ea
Sinonimo/i:
Pellicola ECL
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28906837
Largh. × lungh.
18 cm × 24 cm
Categorie correlate
Descrizione generale
La pellicola Hyperfilm™ ECL™ ha un doppio rivestimento. La pellicola garantisce una maggiore chiarezza, che fornisce un eccellente contrasto e un'eccellente visibilità delle bande nella rivelazione dei segnali chemiluminescenti nelle analisi western blot.
La pellicola Hyperfilm™ ECL™ offre un basso background con riduzione degli artefatti visibili e un'eccellente rivelazione dei target a bassa concentrazione. La pellicola Hyperfilm™ ECL™ è adatta all'uso con tutti i sistemi chemiluminescenti a luce blu e verde e convalidata per l'uso con il reagente ECL™ start, il reagente ECL™, il reagente ECL™ Prime, il reagente ECL™ Select e il reagente CDP-Star.
La pellicola Hyperfilm™ ECL™ è costituita da una base trasparente rivestita su entrambi i lati da un'emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio. Il rivestimento antigraffio riduce il rischio di artefatti visibili (per esempio, segni dell'involucro di plastica) e la base trasparente incolore facilita la lettura delle immagini senza compromettere la sensibilità.
Durante l'analisi western blot, migliora la rivelazione di target a bassa concentrazione in chemiluminescenza prolungando i tempi di esposizione, senza aumentare il rumore di fondo. Le pellicole Hyperfilm™ ECL™ possono essere processate in processori automatici o manualmente in vasche e vassoi, utilizzando i più comuni sviluppatori e fissatori per pellicole radiografiche.
La pellicola Hyperfilm™ ECL™ offre un basso background con riduzione degli artefatti visibili e un'eccellente rivelazione dei target a bassa concentrazione. La pellicola Hyperfilm™ ECL™ è adatta all'uso con tutti i sistemi chemiluminescenti a luce blu e verde e convalidata per l'uso con il reagente ECL™ start, il reagente ECL™, il reagente ECL™ Prime, il reagente ECL™ Select e il reagente CDP-Star.
La pellicola Hyperfilm™ ECL™ è costituita da una base trasparente rivestita su entrambi i lati da un'emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio. Il rivestimento antigraffio riduce il rischio di artefatti visibili (per esempio, segni dell'involucro di plastica) e la base trasparente incolore facilita la lettura delle immagini senza compromettere la sensibilità.
Durante l'analisi western blot, migliora la rivelazione di target a bassa concentrazione in chemiluminescenza prolungando i tempi di esposizione, senza aumentare il rumore di fondo. Le pellicole Hyperfilm™ ECL™ possono essere processate in processori automatici o manualmente in vasche e vassoi, utilizzando i più comuni sviluppatori e fissatori per pellicole radiografiche.
Applicazioni
™™
Caratteristiche e vantaggi
- Membrana western blot ad alta sensibilità per rilevare basse concentrazioni di acidi nucleici e proteine target
- Ottimizzato per l'uso in tutti i sistemi di western blot a chemiluminescenza a luce blu e verde
- Sfondo chiaro per un contrasto eccellente e una migliore risoluzione delle bande
- Produce immagini di livello qualitativo da pubblicazione
- Facile da leggere
- Semplice da usare
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Note legali
ECL is a trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)