Documenti fondamentali
GE27-5340-03
AutoSeq G-50
Cytiva 27-5340-03, pack of 1000 columns
Sinonimo/i:
Colonna AutoSeq G-50, Colonne G -50, G-50 AutoSeq
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
Confezionamento
pack of 1000 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-5340-03
Dimensione particelle
50-150 μm (dry)
Descrizione generale
Le colonne AutoSeq G-50 sono progettate specificamente per rimuovere i terminatori di catena marcati con coloranti fluorescenti dalle reazioni di sequenziamento a ciclo prima dell'analisi sui sequenziatori automatici. Una purificazione efficace del DNA è essenziale per ottenere risultati di alta qualità nel sequenziamento automatico del DNA, poiché i terminatori con coloranti residui possono pregiudicare i dati. AutoSeq G-50 è costituito da colonne MicroSpin contenenti Sephadex G-50 DNA di grado F, pre-equilibrate in acqua bidistillata. Ciò è importante, perché anche la piccola quantità di sale presente nei tamponi tradizionali (come il tampone TE) può causare artefatti elettroforetici sui sequenziatori automatici di DNA sensibili al sale.
Caratteristiche e vantaggi
  • Per la rimozione rapida dalle reazioni di sequenziamento a ciclo dei terminatori con coloranti fluorescenti non incorporati, prima del sequenziamento automatico del DNA
  • Le colonne sono preimpaccate con Sephadex G-50 DNA di grado F
  • Le colonne sono pre-equilibrate in acqua bidistillata con lo 0,05% di Kathon CG/ICP Biocide aggiunto come conservante
  • Le colonne pronte all'uso consentono l'applicazione del campione fino alla raccolta del prodotto purificato in meno di 4 minuti
  • 4 minuti
Stoccaggio e stabilità
Si avvisa che questo prodotto può essere spedito 90 giorni prima della data di scadenza. Per maggiori informazioni per la data di scadenza dello specifico batch, siete pregati di contattare il servizio tecnico
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
AutoSeq is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)