GE27-4570-01
GST Bulk Kit
Cytiva 27-4570-01, pack of 1 kit
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-4570-01
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- For rapid purification of GST-tagged Proteins using gravity flow columns or using batch purification with high specificity.
- Preserves Protein antigenicity and function.
- Yields up to 50 mg of pure Protein.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protocolli
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.