GE17-5478-14
HiScreen™ Capto™ L
Cytiva 17-5478-14
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
Confezionamento
pkg of 4.7 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5478-14
Condizioni di stoccaggio
(20% Ehtanol)
Parametri
44 psi
Dimensioni del letto
7.7 mm × 100 mm
Volume del letto
4.7 mL
Diam. int. colonna
7.7 mm
Matrice
rigid, highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Intervallo di esercizio
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as Fabs, dAbs, and single-chain fragment variable (scFv) .
- High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
- Enables a platform approach to antibody fragment purification.
- Excellent productivity, process economy, and process design flexibility due to rigid matrix.
- Hydrophilic base matrix ensures low levels of non-specific binding and low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
- Fulfills industrial demands for security of supply, robust performance, and regulatory support.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)