Documenti
GE17-0405-03
HiTrap® Protein G ad alta prestazione
Cytiva 17-0405-03, pack of 5 × 5 mL
Sinonimo/i:
HP columns, Protein G Sepharose column
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Confezionamento
pack of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0405-03
Condizioni di stoccaggio
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
16 mm × 25 mm
Volume del letto
5 mL
Diam. int. colonna
16 mm
Misura
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-9
working range
3-9
Capacità
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
125 mg binding capacity(human IgG/column)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le colonne HiTrap® Protein G HP sono preconfezionate insieme alla Proteine G Sepharose High Performance per consentire rapide e semplici separazione delle IgG da diverse specie e sottoclassi.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Caratteristiche e vantaggi
  • Elevata capacità di legame di 25 mg di IgG/mL di terreno e rapida cinetica legante.
  • Microsfere da 34 μm per purificazioni a elevate prestazioni e alta risoluzione.
  • Legame a una vasta gamma di specie e sottoclassi diverse di IgG.
  • Metodo semplice e comprovato che fornisce risultati riproducibili.
  • Concepite per l′uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolli
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.