Documenti fondamentali
GE17-5448-01
Capto Blue
Cytiva 17-5448-01, pack of 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
Cibacron Blue
Confezionamento
pack of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5448-01
Condizioni di stoccaggio
(Solution of 0.1 M KH2PO4 and 20% Ethanol; 0.1 M Potassium Phosphate containing 20% Ethanol)
Matrice
highly cross-linked agarose
Dimens. media delle particelle
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-13
Intervallo di esercizio
3-13
Capacità
>24 mg binding capacity(HSA/ml medium (Qb10 at 4 min residence time))
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Capto Blue affinity resin with Cibacron Blue ligand has outstanding pressure and flow properties, allowing rapid processing of large sample volumes of albumin and other proteins.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Capto is a trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.