GE17-5160-01
HiTrap® SP XL
Cytiva 17-5160-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
sulphopropyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-5160-01
Parametri
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
cleaning
3-14
Intervallo di esercizio
4-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High binding capacities with high fLow rates.
- Convenient and affordable for fast, easy separations either alone or connected in series.
- Designed for use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocolli
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.