Key Documents
GE10600047
Membrane in nitrocellulosa Amersham Protran® Premium per metodica Western blot
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10600047
Largh. × lungh. foglio
200 mm × 200 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Descrizione generale
Membrana per blotting in nitrocellulosa, fornisce eccellenti livelli di sensibilità e risoluzione con basso rumore di fondo nelle applicazioni di Western blotting con rilevamento fluorescente.
Applicazioni
La membrana per Western blotting Amersham Protran® Premium, in nitrocellulosa può essere usata in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Caratteristiche e vantaggi
  • High binding capacity (162 – 180 µg Iµg/cm2).
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
  • Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane for use with all ECL Western blotting systems and protein blotting applications.
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Note legali
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame