GBL247882
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 2 wells, with Delrin® snap clips
Sinonimo/i:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
wells 2
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 247882
Misura
2 wells
Volume pozzetto
350 μL
Colore
none
Descrizione generale
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)