GBL204960
Grace Bio-Labs ProPlate MP™ microtiter plate superstructure
size 96 wells, black polystyrene, adhesive
Sinonimo/i:
bottomless adhesive microtiter plate, square well microtitier plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black polystyrene
square wells
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 204960
Largh. × lungh.
85.3 mm × 127.6 mm
Misura
96 wells
Volume pozzetto
350 μL
Colore
none
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL204960-1EA | 4061832390666 |