G9660
Gelatin veronal buffer−EDTA
Sinonimo/i:
GVB-EDTA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
Contains 141 mM NaCl, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital, 3.1 mM barbituric acid and 10 mM EDTA, pH 7.3-7.4.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?