Documenti fondamentali
45314
Supelco
Thiofanox
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CNC(ON=C(C(C)(C)C)CSC)=O
InChI
1S/C9H18N2O2S/c1-9(2,3)7(6-14-5)11-8(12)13-10-4/h10H,6H2,1-5H3/b11-7+
AGBTZYDUBVIKEZ-YRNVUSSQSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anticholinesterase effects of carbamate insecticide thiofanox and its metabolites in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1327-1330 (1980-11-01)
Metabolism of carbamate insecticide thiofanox in rats.
B H Chin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(6), 1085-1090 (1980-11-01)