Documenti fondamentali
G5000
Sigma-Aldrich
α-D-Glucose
anhydrous
Sinonimo/i:
α-Dextrose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero CE:
Numero MDL:
Grado
anhydrous
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3