G2911
GF 109203X
synthetic, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(N-[Dimethylamino]propyl-3-indolyl)-4-(3-indolyl)maleimide, 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]1H-indol-3-yl]-4-(1Hindol-3-yl)1H-pyrrole-2,5dione, Bisindolylmaleimide I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Solubilità
DMSO: soluble (~1 mg/ml)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3