G0296
AntiGRK2
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-</HIDE >G Protein-dependent receptor kinase 2, Anti-β-ARK1, Anti-β-Adrenergic receptor kinase-1, Anti-ADRBK1, Anti-BARK1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human GRK2 or Jurkat cell lysate
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRBK1(156)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)