EP6001062910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001062910 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 271 mm (10.7 in.)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)