Documenti fondamentali
EP6001061910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001061910 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 264 mm (10.4 in.)
Categorie correlate
Descrizione generale
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)