EP6001000410
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 7 x boxes (4 in.), (7 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(7 x 1) configuration
Holds 7 x boxes (4 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001000410 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 741 mm (29.2 in.)
Capacità
(max box number per rack: 7 (7 x 1))
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)