Documenti fondamentali
EP5920715003
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 12 x 50 mL conical tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 12 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920715003 (Global)
Parametri
3,153 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with High-capacity bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5920715003-2EA4061835083671