EP5895130003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-20x5, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with Eppendorf QuickLock® rotor lid
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
with Eppendorf QuickLock® rotor lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895130003 (Global)
Parametri
25,062 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5920R
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5895130003-1EA | 4061835079605 |