Documenti fondamentali
EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
Holds 180 - 250 mL tubes
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825722000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5825722000-2EA4022536227221