Documenti fondamentali
EP5810770009
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 180-250 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
for use with 180-250 mL tubes
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810770009
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5810770009-2EA4022536226033