EP5820729007
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 7 - 17 mL tube, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 1 x 7 - 17 mL tube
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820729007 (Global)
Parametri
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
123 mm
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820729007-2EA | 4061835079209 |