EP5820721006
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 20–30 mL tube, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 1 x 20–30 mL tube
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820721006 (Global)
Parametri
14,204 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
26 mm
Compatibilità
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820721006-2EA | 4061835079421 |