EP5820718005
Adapter for Eppendorf® A-4-81 & FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 7–15 mL tube, pack of 7
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 1 x 7–15 mL tube
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 7
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820718005 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor A-4-81 with bucket for 7 x 50 mL conical tubes
for use with Rotor FA-45-6-30
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)