Documenti fondamentali
EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
holds 2 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804785002 (Global)
Parametri
3,017 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Descrizione generale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804785002-2EA4061835079360