Documenti fondamentali
EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804738004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with rotor F-34-6-38
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)