EP5804735005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804735005
Parametri
12,000 max. RCF (15,294 xg)
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)