Documenti fondamentali
EP5490041003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-16, non aerosol tight, to hold, 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490041003 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrizione generale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)