EP5409713000
Lid for Eppendorf(R) F-45-48-11 Rotor
not aerosol-tight, for 5427R, polypropylene
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
not aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409713000 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5427 R
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)