Documenti fondamentali
EP5353040113
Eppendorf® Tube holder PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
Caratteristiche
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5353040113
tecniche
PCR: suitable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)