Documenti fondamentali
EP4960836001
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 32 to GL 38, ETFE
Sinonimo/i:
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.15
Materiali
ETFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4960836001
Applicazioni
LIQUID HANDLING
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)