Documenti fondamentali
EP4960825000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Discharge Tube Spiral
L 80 cm, volume 25-100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.02
Descrizione
for Varispenser/Varispenser plus
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4960824003
Lunghezza
80 cm
Volume
25-100 mL
Applicazioni
Liquid handling
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)