Key Documents
EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654144
Compatibilità
5430/5430R
FA-45-24-11
Descrizione generale
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG