Documenti fondamentali
EP022639510
Rubber Mat for Eppendorf® A-8-17 Rotor
for 1 x round-bottom tube 15 mL, pack of 8
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 8
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639510 (US)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor A-8-17
Categorie correlate
Descrizione generale
8 rubber mats to fit 15 mL tubes in Eppendorf rotor A-8-17.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)