Documenti fondamentali
EP0030132947
Eppendorf® Masterclear® Real-time PCR Film
PCR clean, self-adhesive, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PCR, Plates, Sealing films
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
self-adhesive
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030132947
tecniche
PCR: suitable
Applicazioni
Eppendorf® Masterclear® Real-time PCR Film is suitable for effective and tight sealing of polymerase chain reation (PCR) plates.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Masterclear is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)