EP0030124910
Eppendorf® FAST PCR-Tube Strips
caps flat, pack of 120 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
graduations: no
neck thread Push fit
caps flat
Confezionamento
pack of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030124910
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.1 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)