EP0030124901
Eppendorf® FAST PCR-Tube Strips
capacity 0.1 mL, pack of 120 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (plug seal)
colorless tube
conical bottom
Caratteristiche
PCR clean
graduations: no
lid: no
neck thread Push fit
8 tube-strips, separate cap strip
Confezionamento
pack of 120 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030124901
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.1 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)