EP0030119843
Eppendorf® Tube Rack for cryogenic Tubes
Holds 36 x cryotubes, 3 rows of 12 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
autoclavable
3 rows of 12 wells each
Holds 36 x cryotubes
Confezionamento
pkg of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 30119843
tecniche
cryopreservation: suitable
Colore
white
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)