E1896
Etazolate hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
1-Ethyl-4-[(1-methylethylidene)hydrazino]1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, SQ 20009
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Colore
white
Punto di fusione
193-194 °C
Solubilità
H2O: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)c1cnc2n(CC)ncc2c1N\N=C(\C)C
InChI
1S/C14H19N5O2.ClH/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18);1H
GQJUGJHJUZSJLZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRB3(2562) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?