D7810
Anti-Daxx antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BING2, Anti-DAP6, Anti-EAP1, Anti-SMIM40
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 120 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, monkey
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- western blot (1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract)
- microarray
- the detection and localization of Daxx by immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)