D7321
Diosmetin
Sinonimo/i:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone, 4′-Methylluteolin, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chromen-4-one, Luteolin 4′-methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
light yellow to yellow
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?