D6277
N-Decanoyl-N-methylglucamine
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
N-(D-Glucityl)-N-methyldecanamide, N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine, MEGA-10
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥98% (GC)
Stato
powder
PM
349.46 g/mol
tecniche
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable
CMC
6-7 mM (20-25°C)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3
UMWKZHPREXJQGR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?